Merck
686247
Sigma-Aldrich
羧乙基丙烯酸锆
60% (n-propanol)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Zr(CH2CHCO2CH2CH2CO2)4
分子量:
663.69
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
liquid
质量水平
包含
500 ppm methyl hydroquinone as inhibitor
反应适用性
reagent type: catalyst
core: zirconium
浓度
60% (n-propanol)
沸点
100-121 °C
密度
1.101 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
C=CC(=O)OCCC(=O)O[Zr](OC(=O)CCOC(=O)C=C)(OC(=O)CCOC(=O)C=C)OC(=O)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/4C6H8O4.Zr/c4*1-2-6(9)10-4-3-5(7)8;/h4*2H,1,3-4H2,(H,7,8);/q;;;;+4/p-4
InChI key
XQEXAYLRUODZQC-UHFFFAOYSA-J
应用
含锆多官能丙烯酸酯,可用于制备具有高折射率的固化透明膜。
请参见产品号686204,了解其他应用和使用信息(Aldrich 技术通报 AL-238)
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
59.0 °F - closed cup - Solvent
闪点(°C)
15 °C - closed cup - Solvent
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
折射率(RI或n)对于光波导和眼科装置等光学应用非常重要。基于其独特的折射率特性和良好的光学透明度,聚合物材料还可用作太阳能电池、显示器和隐形眼镜的抗反射涂层。
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.