Merck
685119
Sigma-Aldrich
脱氧胆酸-24-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
别名:
3a,12a-二羟-5ß-胆烷酸-24-13C, 7-脱氧胆酸-24-13C, 去氧胆酸-24-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC23H40O4
CAS号:
分子量:
393.56
MDL编号:
UNSPSC代码:
51113400
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
98% (CP)
表单
powder
技术
mass spectrometry (MS): suitable
mp
171-174 °C
质量偏移
M+1
SMILES字符串
C[C@H](CC[13C](O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1/i22+1
InChI key
KXGVEGMKQFWNSR-JJUQXLBJSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)