Merck
684740
Sigma-Aldrich
4-溴-2-甲基硫代苯甲酰胺
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8BrNS
分子量:
230.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
96%
表单
solid
mp
88-92 °C
SMILES字符串
Cc1cc(Br)ccc1C(N)=S
InChI
1S/C8H8BrNS/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H2,10,11)
InChI key
KANLQQZRNHDXHE-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)