Merck
499943
Sigma-Aldrich
苯并呋喃-2-硼酸
≥95%
别名:
2-Benzofuranboronic acid, 2-苯并呋喃硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7BO3
CAS号:
分子量:
161.95
Beilstein:
1637889
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥95%
mp
114-116 °C (lit.)
SMILES字符串
OB(O)c1cc2ccccc2o1
InChI
1S/C8H7BO3/c10-9(11)8-5-6-3-1-2-4-7(6)12-8/h1-5,10-11H
InChI key
PKRRNTJIHGOMRC-UHFFFAOYSA-N
其他说明
含不定量的酸酐
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.