About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7N3
CAS号:
分子量:
133.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
表单
solid
mp
162-166 °C
官能团
nitrile
SMILES字符串
Cc1nc(N)ccc1C#N
InChI
1S/C7H7N3/c1-5-6(4-8)2-3-7(9)10-5/h2-3H,1H3,(H2,9,10)
InChI key
OZAIJUZOQOBQDW-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves