化驗
≥96%
形狀
solid
mp
108.7-113.6 °C
SMILES 字串
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)N(C)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C32H30NP2.C5H5.Fe/c1-26(33(2)35(29-20-11-5-12-21-29)30-22-13-6-14-23-30)31-24-15-25-32(31)34(27-16-7-3-8-17-27)28-18-9-4-10-19-28;1-2-4-5-3-1;/h3-26H,1-2H3;1-5H;/t26-;;/m1../s1
InChI 密鑰
ZIAZHUWEJYUGEO-FBHGDYMESA-N
應用
不对称氢化反应的高效配体
(R)-N-Methyl-N-diphenylphosphino-1-[(S)-2-diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine-rhodium complex can efficiently catalyze the asymmetric hydrogenation of 2-tert-butoxycarbonylamino-3-cyclopropylacrylic acid benzyl ester to form (S)-2-tert-butoxycarbonylamino-3-cyclopropylpropionic acid benzyl ester.
法律資訊
与 Johnson Matthey Catalyst 联合销售,仅供研究使用。适用美国专利 US6590115 以及由此产生的任何专利。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
The preparation of enantiomerically pure cyclopropylalanine.
Tetrahedron Asymmetry, 14(22), 3575-3580 (2003)
商品
P-Phos ligand family enhances catalysis, featuring atropisomeric biaryl bisphosphine with unique structural elements.