Merck
682772
Sigma-Aldrich
(4S)-(+)-4-[4-(叔丁基)苯基]-α-[(4S)-4-[4-(叔丁基)苯基]-2-噁唑烷亚基]-2-噁唑啉乙腈
97%
别名:
双[(4S)-4-(4-叔丁基苯基)-4,5-二氢-2-噁唑基]乙腈
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H33N3O2
分子量:
443.58
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
旋光性
[α]22/D +349°, c = 2% in dichloromethane
mp
257-261 °C
官能团
ether
nitrile
SMILES字符串
CC(C)(C)c1ccc(cc1)[C@H]2CO\C(N2)=C(/C#N)C3=N[C@H](CO3)c4ccc(cc4)C(C)(C)C
InChI
1S/C28H33N3O2/c1-27(2,3)20-11-7-18(8-12-20)23-16-32-25(30-23)22(15-29)26-31-24(17-33-26)19-9-13-21(14-10-19)28(4,5)6/h7-14,23-24,30H,16-17H2,1-6H3/b25-22+/t23-,24-/m1/s1
InChI key
MWECWWUUZLQWRQ-MJIBFJBCSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
使用络合Cu(I)OTf的BOX配体进行不对称催化苯乙烯合成氮杂环丙烷的反应,BOX配体带苯基取代基的优于具有位阻需求的叔丁(t-Bu)基团。
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.