方案
99%
mp
205-208 °C (lit.)
官能团
ether
phenyl
SMILES字符串
C(C1=N[C@@H]([C@@H](O1)c2ccccc2)c3ccccc3)C4=N[C@@H]([C@@H](O4)c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C31H26N2O2/c1-5-13-22(14-6-1)28-30(24-17-9-3-10-18-24)34-26(32-28)21-27-33-29(23-15-7-2-8-16-23)31(35-27)25-19-11-4-12-20-25/h1-20,28-31H,21H2/t28-,29-,30+,31+/m1/s1
InChI key
BVEHHQYXICTXGR-VKONIRKNSA-N
应用
对映选择性催化反应的 C2 对称配体由于噁唑啉氮具有对各种金属的强亲合性,因此可容易地形成双齿配位络合物。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Bolm, C.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 30, 542-542 (1991)
Gant, T.G. Meyers, A.I.
Tetrahedron, 50, 2297-2297 (1994)
Pfaltz, A.
Accounts of Chemical Research, 26, 339-339 (1993)
商品
使用络合Cu(I)OTf的BOX配体进行不对称催化苯乙烯合成氮杂环丙烷的反应,BOX配体带苯基取代基的优于具有位阻需求的叔丁(t-Bu)基团。
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.