Merck
680192
Sigma-Aldrich
2,2-双((4S)-(–)-4-异丙基噁唑啉)丙烷
96%
别名:
S-4,5-二氢-2-(2-((S)-4,5-二氢-4-异丙基噁唑-2-基)丙-2-基)-4-异丙基噁唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H26N2O2
分子量:
266.38
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
96%
旋光性
[α]/D -121 to -113°, c = 1% in chloroform
折射率
n20/D 1.4665
密度
0.9864 g/mL at 25 °C
官能团
ether
SMILES字符串
CC(C)[C@H]1COC(=N1)C(C)(C)C2=N[C@H](CO2)C(C)C
InChI
1S/C15H26N2O2/c1-9(2)11-7-18-13(16-11)15(5,6)14-17-12(8-19-14)10(3)4/h9-12H,7-8H2,1-6H3/t11-,12-/m1/s1
InChI key
XFZUPCITFHSROM-VXGBXAGGSA-N
应用
双噁唑啉配体—不对称合成的手性催化剂。
相关产品
产品编号
说明
价格
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Organic Syntheses, 83, 97-97 (2005)
商品
使用络合Cu(I)OTf的BOX配体进行不对称催化苯乙烯合成氮杂环丙烷的反应,BOX配体带苯基取代基的优于具有位阻需求的叔丁(t-Bu)基团。
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.