Merck
682446
Sigma-Aldrich
2-氟-4-(羟甲基)苯甲酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7FO3
分子量:
170.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
mp
170-175 °C
官能基
carboxylic acid
fluoro
hydroxyl
SMILES 字串
OCc1ccc(C(O)=O)c(F)c1
InChI
1S/C8H7FO3/c9-7-3-5(4-10)1-2-6(7)8(11)12/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
ZCRWSMHXYHEAQD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)