Merck
682101
Sigma-Aldrich
DABAL-三甲基铝
别名:
DABAL-Me3, 三亚乙基二胺基双三甲基铝, 双(三甲基铝)-DABCO® 加合物, 双(三甲基铝)-1,4-二氮杂双环 [2.2.2] 辛烷加合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3Al · C6H12N2 · Al(CH3)3
分子量:
256.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
mp
>250 °C
SMILES 字串
C[Al-](C)(C)[N+]12CC[N+](CC1)(CC2)[Al-](C)(C)C
InChI
1S/C6H12N2.6CH3.2Al/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8;;;;;;;;/h1-6H2;6*1H3;;
InChI 密鑰
WSTAITCRSVOCTK-UHFFFAOYSA-N
一般說明
产品对空气和湿度敏感。在干燥、惰性的气氛下处理和储存。
應用
三甲基铝一种更稳定的替代品,可用于多种反应,包括醛和亚胺的甲基化、芳基和乙烯基卤化物的甲基化,烯酮的耦合加成和酰胺键形成。
法律資訊
DABCO is a registered trademark of Air Products & Chemicals, Inc.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
Woodward, S.
Synlett, 1490-1490 (2007)
商品
DABAL-Me3 is an adduct of trimethylaluminum and DABCO® that is a free-flowing solid that can be manipulated without the need for an inert atmosphere.