Merck
680133
Sigma-Aldrich
2-氯-6-甲基苯甲醛
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7ClO
CAS号:
分子量:
154.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
96%
形狀
solid
bp
74 °C/0.4 mmHg
mp
36-40 °C
SMILES 字串
[H]C(=O)c1c(C)cccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-3-2-4-8(9)7(6)5-10/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
CCYFXIJPJFSTSU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
210.0 °F
閃點(°C)
98.9 °C
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
商品
Synthesis of selective aldosterone synthase inhibitors using Wittig reaction with heterocyclic aldehydes described in study by Hartmann et al.