Merck
678643
Sigma-Aldrich
(2-氯苯基)甲基磺酰氯
97%
别名:
2-氯-α-甲苯磺酰氯, 2-氯苯基甲烷磺酰氯, 2-氯苯甲磺酰氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6Cl2O2S
CAS号:
分子量:
225.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
59-63 °C
SMILES 字串
Clc1ccccc1CS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6Cl2O2S/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-12(9,10)11/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
CHPZYFXSICSCNY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
商品
磺酰氯通常被选用为药物化学中的结构单元,因为它们能够容易地与杂环胺反应而产生复合磺酰胺。
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.