About This Item
线性分子式:
H3CC6H4CH2SO2Cl
CAS号:
分子量:
204.67
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
96%
表单
solid
mp
76-80 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cc1ccc(CS(Cl)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C8H9ClO2S/c1-7-2-4-8(5-3-7)6-12(9,10)11/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
JALKUHLLMWYIAT-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
商品
磺酰氯通常被选用为药物化学中的结构单元,因为它们能够容易地与杂环胺反应而产生复合磺酰胺。
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.