Merck
678554
Sigma-Aldrich
丙二烯硼酸频哪醇酯
95%
别名:
2-丙二烯基-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H15BO2
分子量:
166.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
折射率
n20/D 1.459
密度
0.9237 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)C=C=C
InChI
1S/C9H15BO2/c1-6-7-10-11-8(2,3)9(4,5)12-10/h7H,1H2,2-5H3
InChI 密鑰
CJAOMXUZZONOSD-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
150.1 °F - closed cup
閃點(°C)
65.6 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)