About This Item
线性分子式:
C6D5CH[C6H4N(CH3)2]2
CAS号:
分子量:
335.50
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
推荐产品
同位素纯度
97 atom % D
方案
97% (CP)
表单
solid
质量偏移
M+5
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C23H26N2/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4/h5-17,23H,1-4H3/i5D,6D,7D,8D,9D
InChI key
WZKXBGJNNCGHIC-CFEWMVNUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3