Merck
676608
Sigma-Aldrich
Fmoc-S-三苯甲基-L-半胱氨酸-15N
98 atom % 15N, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(Trt)SCH2CH(15NH-Fmoc)CO2H
分子量:
586.70
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
化驗
97% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
mp
170-173 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量偏移
M+1
SMILES 字串
OC(=O)[C@H](CSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[15NH]C(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C37H31NO4S/c39-35(40)34(38-36(41)42-24-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33)25-43-37(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,38,41)(H,39,40)/t34-/m0/s1/i38+1
InChI 密鑰
KLBPUVPNPAJWHZ-LWKYSIEUSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3