Merck
47631
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cys(StBu)-OH
≥95.0% (HPLC)
别名:
Nα-芴甲氧羰基-S-叔丁硫基-L-半胱氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H25NO4S2
CAS号:
分子量:
431.57
Beilstein:
5157922
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
质量水平
方案
≥95.0% (HPLC)
旋光性
[α]20/D −83±2°, c = 1% in ethyl acetate
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
73-77 °C
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(C)SSC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO4S2/c1-22(2,3)29-28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1
InChI key
ZDUMTHLUTJOUML-IBGZPJMESA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1