Merck
676136
Sigma-Aldrich
L-胱氨酸-1,1′-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
-[SCH2CH(NH2)13COOH]2
分子量:
242.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
98% (CP)
形狀
solid
mp
240 °C
質量偏移
M+2
SMILES 字串
N[C@@H](CSSC[C@H](N)[13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1/i5+1,6+1
InChI 密鑰
LEVWYRKDKASIDU-RDMIOTRCSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)