化驗
96%
折射率
n20/D 1.4096
密度
0.9642 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
COB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C7H15BO3/c1-6(2)7(3,4)11-8(9-5)10-6/h1-5H3
InChI 密鑰
JZZJAWSMSXCSIB-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
108.0 °F - closed cup
閃點(°C)
42.2 °C - closed cup