Merck
673668
Sigma-Aldrich
己基硼酸频哪酯
97%
别名:
2-己基-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H13(C6H12BO2)(CH3)4
CAS号:
分子量:
212.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
97%
折射率
n20/D 1.426
密度
1.167 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
CCCCCCB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C12H25BO2/c1-6-7-8-9-10-13-14-11(2,3)12(4,5)15-13/h6-10H2,1-5H3
InChI key
LDPMCSWZEGKWLC-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
183.2 °F
闪点(°C)
84 °C
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)