Merck
695629
Sigma-Aldrich
5-己基-2-噻吩硼酸频哪醇酯
97%
别名:
2-(5-己基-2-噻吩基)-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H27BO2S
分子量:
294.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.5
沸点
140-142 °C/0.5 mmHg
密度
0.977 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
CCCCCCc1ccc(s1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C16H27BO2S/c1-6-7-8-9-10-13-11-12-14(20-13)17-18-15(2,3)16(4,5)19-17/h11-12H,6-10H2,1-5H3
InChI key
FWZQTJFOKCBQGX-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.