Merck
67024
Sigma-Aldrich
3-甲基戊二酸氢-(R)-1-甲酯
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
别名:
(R)-3-甲基戊二酸单甲酯, (R)-单甲基3-甲基戊二酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H12O4
CAS号:
分子量:
160.17
Beilstein:
1723141
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
光學純度
enantiomeric ratio: ≥90:10 (R:S) (GC)
折射率
n20/D 1.438
密度
1.116 g/mL at 20 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)C[C@H](C)CC(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-5(3-6(8)9)4-7(10)11-2/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
InChI 密鑰
BYBMHSADRRMVHY-RXMQYKEDSA-N
其他說明
手性结构单元
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
C.F. Francis et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 579-579 (1984)