Merck
669261
Sigma-Aldrich
1-苯基-1-戊炔-3-醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H12O
CAS号:
分子量:
160.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
折射率
n20/D 1.559
密度
1.336 g/mL at 25 °C
官能团
hydroxyl
phenyl
SMILES字符串
CCC(O)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O/c1-2-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11-12H,2H2,1H3
InChI key
QWCMSASONHVIHV-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F
闪点(°C)
> 110 °C
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)