Merck
P5898
Sigma-Aldrich
L-Proline-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H16N2O3 · HBr
分子量:
353.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
化驗
≥98% (TLC)
形狀
powder
溶解度
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Br.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@@H]3CCCN3)ccc12
InChI
1S/C15H16N2O3.BrH/c1-9-7-14(18)20-13-8-10(4-5-11(9)13)17-15(19)12-3-2-6-16-12;/h4-5,7-8,12,16H,2-3,6H2,1H3,(H,17,19);1H/t12-;/m0./s1
InChI 密鑰
MMAGBLTXSIXDLZ-YDALLXLXSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3