Merck
666998
Sigma-Aldrich
1-苯基-3-(三甲基甲硅烷基)-2-丙炔-1-醇
97%
别名:
α-[(三甲基硅基)乙炔基]苯甲醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H16OSi
CAS号:
分子量:
204.34
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
折射率
n20/D 1.5193
密度
0.9610 g/mL at 25 °C
官能团
hydroxyl
phenyl
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C[Si](C)(C)C#CC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H16OSi/c1-14(2,3)10-9-12(13)11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12-13H,1-3H3
InChI key
RVTDALNDYLDVMN-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)