Merck
665630
Sigma-Aldrich
3,5-双(三氟甲基)吡啶
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H3F6N
CAS号:
分子量:
215.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
solid
mp
34-38 °C
官能团
fluoro
SMILES字符串
FC(F)(F)c1cncc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F6N/c8-6(9,10)4-1-5(3-14-2-4)7(11,12)13/h1-3H
InChI key
RQEOYYWUVYZZLL-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
111.9 °F - closed cup
闪点(°C)
44.4 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)