About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12FN5O3
CAS号:
分子量:
269.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
41106305
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
96%
表单
solid
旋光性
[α]20/D -16°, c = 1 in methanol
mp
218 °C (dec.)
SMILES字符串
Nc1nc(F)nc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H12FN5O3/c11-10-14-8(12)7-9(15-10)16(3-13-7)6-1-4(18)5(2-17)19-6/h3-6,17-18H,1-2H2,(H2,12,14,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
InChI key
ZWPYUXAXLRFWQC-KVQBGUIXSA-N
基因信息
rat ... Adcy2(81636)
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves