About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H6OS2
CAS号:
分子量:
194.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
97%
形狀
solid
mp
101-104 °C
SMILES 字串
O=Cc1cc(cs1)-c2ccsc2
InChI
1S/C9H6OS2/c10-4-9-3-8(6-12-9)7-1-2-11-5-7/h1-6H
InChI 密鑰
PIXDIVGXUUHIPV-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3