Merck
657158
Sigma-Aldrich
4-溴苯基苯胺
97%
别名:
1-(4-溴苯基)苯胺, N-苯基-4-溴苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H10BrN
CAS号:
分子量:
248.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
85-89 °C
官能基
bromo
SMILES 字串
Brc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H10BrN/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H
InChI 密鑰
CCIVUDMVXNBUCY-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)