Merck
656429
Sigma-Aldrich
6-氰基吡啶-3-甲酸
97%
别名:
6-氰基烟酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4N2O2
CAS号:
分子量:
148.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
190-194 °C (lit.)
官能团
carboxylic acid
nitrile
SMILES字符串
OC(=O)c1ccc(nc1)C#N
InChI
1S/C7H4N2O2/c8-3-6-2-1-5(4-9-6)7(10)11/h1-2,4H,(H,10,11)
InChI key
WMHSQCDPPJRWIL-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)