Merck
654035
Sigma-Aldrich
聚氯化磷腈
a polyphosphazene precursor
别名:
PDCP
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(Cl2NP)x
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
折射率
n20/D 1.578 (lit.)
密度
1.823 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
−20°C
一般描述
聚[(有机)磷腈]聚合物具有由交替的氮磷原子组成的无机骨架。这些无机原子通过交替的单键和双键连接。
应用
聚二氯膦腈(PDCP)可用于合成具有更高生物活性的有机膦腈聚合物。
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
108.9 °F
闪点(°C)
42.7 °C
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Ambient temperature synthesis of poly (dichlorophosphazene) with molecular weight control.
Honeyman C H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 117(26), 7035-7036 (1995)
Applicative aspects of poly(organophosphazenes) (2004)
Poly (dichlorophosphazene) as a precursor for biologically active polyphosphazenes: synthesis, characterization, and stabilization.
Andrianov A K, et al.
Marcromolecules, 37(2), 414-420 (2004)