Merck
653810
Sigma-Aldrich
4-甲基苯乙基溴
97%
别名:
1-(2-溴乙基)-4-甲基苯, 4-(2-溴乙基)甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4CH2CH2Br
CAS号:
分子量:
199.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.550
bp
100-101 °C/9 mmHg
密度
1.306 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
SMILES 字串
Cc1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C9H11Br/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI 密鑰
IAZCKSJRRRXZEY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)