Merck
653187
Sigma-Aldrich
4-溴-2-甲氧基苯甲醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H3(OCH3)CH2OH
CAS号:
分子量:
217.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
66-70 °C (lit.)
官能基
bromo
hydroxyl
SMILES 字串
COc1cc(Br)ccc1CO
InChI
1S/C8H9BrO2/c1-11-8-4-7(9)3-2-6(8)5-10/h2-4,10H,5H2,1H3
InChI 密鑰
HBEIHPSICGGZIF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)