Merck
650129
Sigma-Aldrich
1-(4-叔丁基苄基)哌嗪
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H24N2
CAS号:
分子量:
232.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
52-56 °C
SMILES 字串
CC(C)(C)c1ccc(CN2CCNCC2)cc1
InChI
1S/C15H24N2/c1-15(2,3)14-6-4-13(5-7-14)12-17-10-8-16-9-11-17/h4-7,16H,8-12H2,1-3H3
InChI 密鑰
UQLCETYSARZZSR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)