方案
97%
表单
solid
mp
157-162 °C
官能团
amine
carboxylic acid
SMILES字符串
Cl.CN(C)C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c1-7(2)5-3-4-6(8)9;/h3-4H,5H2,1-2H3,(H,8,9);1H/b4-3+;
InChI key
UUHNQHFOIVLAQX-BJILWQEISA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)