Merck
649570
Sigma-Aldrich
5-(4-溴苯)-1H-四唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5BrN4
CAS号:
分子量:
225.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
260 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Brc1ccc(cc1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C7H5BrN4/c8-6-3-1-5(2-4-6)7-9-11-12-10-7/h1-4H,(H,9,10,11,12)
InChI 密鑰
YMZMDMWMKVPGDP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)