Merck
646962
Sigma-Aldrich
4-氨基-3-硝基吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5N3O2
CAS号:
分子量:
139.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
203-207 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1ccncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H5N3O2/c6-4-1-2-7-3-5(4)8(9)10/h1-3H,(H2,6,7)
InChI 密鑰
IUPPEELMBOPLDJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3