反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.5 M in THF
密度
0.966 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc2cc([Mg]Br)ccc2c1
InChI
1S/C11H9O.BrH.Mg/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11;;/h3-8H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
SOGQGMFUEUMYJD-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-13.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-25 °C - closed cup