About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H3Cl2FOS
CAS号:
分子量:
249.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
表单
solid
mp
108-112 °C (lit.)
SMILES字符串
Fc1ccc2c(Cl)c(sc2c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H3Cl2FOS/c10-7-5-2-1-4(12)3-6(5)14-8(7)9(11)13/h1-3H
InChI key
IUDFNLIAWHEYEZ-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3