Merck
645583
Sigma-Aldrich
2,3-二甲氧基苯甲酸甲酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12O4
CAS号:
分子量:
196.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
bp
180-185 °C/50 mmHg (lit.)
mp
48-52 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)c1cccc(OC)c1OC
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-8-6-4-5-7(9(8)13-2)10(11)14-3/h4-6H,1-3H3
InChI 密鑰
MGLIMPUPAKQITQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)