Merck
643041
Sigma-Aldrich
2-氯-5-(三氟甲基)苄胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F3CC6H3(Cl)CH2NH2
CAS号:
分子量:
209.60
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
折射率
n20/D 1.489
密度
1.338 g/mL at 25 °C
官能团
amine
chloro
fluoro
SMILES字符串
NCc1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7ClF3N/c9-7-2-1-6(8(10,11)12)3-5(7)4-13/h1-3H,4,13H2
InChI key
XOCMZYUQWVACMA-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
217.4 °F
闪点(°C)
103 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)