所有图片(4)
About This Item
线性分子式:
NCC6H4B(OH)2
CAS号:
分子量:
146.94
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
≥95%
mp
>350 °C (lit.)
官能团
nitrile
SMILES字符串
OB(O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H6BNO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,10-11H
InChI key
CEBAHYWORUOILU-UHFFFAOYSA-N
应用
4-氰基苯硼酸可作为反应物参与:
它还可用于制备:
- 钯催化的水相Suzuki-Miyaura交叉偶联。
- 钌催化无环胺的苄基 sp3 碳与芳基硼酸盐的直接芳基化。
- 无配体铜催化的硝基芳烃与芳基硼酸的偶联。
- 高氯酸铁促进富勒烯与各种芳基硼酸的反应,得到富勒烯基硼酸酯。
- 不含磷的 Suzuki-Miyaura 交叉偶联。
- Palladacycles 作为与烯丙基钯中间体的多组分反应的有效催化剂。
- Cu催化的硫醇Chan-Lam S-芳基化。
- 在改性的 Suzuki 和 Still 交叉偶联反应下,与铜催化的区域选择性交叉偶联反应。
- 存在碳酸二甲酯溶剂的情况下的无金属联芳基偶联反应。
- 不存在碱的情况下与五价三芳基二乙酸锑的Suzuki 交叉偶联反应。
它还可用于制备:
- 喜巴辛类似物,作为凝血酶受体拮抗剂和潜在的抗血小板药物。
- 三磺化杯芳烃上限磺胺嘧啶,以及具有三甲基赖氨酸表观遗传标记的络合物。
- 抗疟疾化合物,通过 Suzuki 交叉偶联反应制得。
- 脱氧尿苷衍生物。
作为反应物,参与以下反应:
合成以下抑制剂的前体,例如:
- 氧化羟基化
- 三氟甲基化
- 1,4-加成反应
合成以下抑制剂的前体,例如:
- Tpl2 激酶抑制剂
- 用于治疗疼痛的 P2X7 拮抗剂
其他说明
含有不定量的酸酐。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
A mild and efficient new synthesis of aryl sulfones from boronic acids and sulfinic acid salts
Christian Beaulieu, et al.
Tetrahedron Letters, 45, 3233-3236 (2004)
Mohamed A Ismail et al.
Journal of medicinal chemistry, 47(14), 3658-3664 (2004-06-25)
2-[5-(4-Amidinophenyl)-furan-2-yl]-5,6,7,8-tetrahydro-imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamidine acetate salt (7) was synthesized from 2-[5-(4-cyanophenyl)-furan-2-yl]-imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile (4a), through the bis-O-acetoxyamidoxime followed by hydrogenation in glacial acetic acid. Compound 4a was obtained in four steps starting with two successive brominations of 2-acetylfuran first with N-bromosuccinimide, and second with bromine
Palladacycles: Effective catalysts for a multicomponent reaction with allylpalladium(II)-intermediates
Shiota, A.; Malinakova, H. C.
Journal of Organometallic Chemistry, 704, 9-16 (2012)
Suzuki-type cross-coupling reaction of pentavalent triarylantimony diacetates with arylboronic acids without a base
Shuji Yasuike, et al.
Tetrahedron Letters, 48, 721-724 (2007)
Discovery of nor-seco himbacine analogs as thrombin receptor antagonists
Chelliah, M. V.; et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 22, 2544-2549 (2012)