Merck
641480
Sigma-Aldrich
正十二烷基甲基硫醚
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H28S
CAS号:
分子量:
216.43
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4610 (lit.)
bp
110 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCSC
InChI
1S/C13H28S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-2/h3-13H2,1-2H3
InChI 密鑰
KJWHJDGMOQJLGF-UHFFFAOYSA-N
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3