Merck
640425
Sigma-Aldrich
甲基吡咯-2-羧酸酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7NO2
CAS号:
分子量:
125.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
74-78 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc[nH]1
InChI
1S/C6H7NO2/c1-9-6(8)5-3-2-4-7-5/h2-4,7H,1H3
InChI 密鑰
VONGYFFEWFJHNP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3