Merck
640328
Sigma-Aldrich
聚(丙烯酸五溴苄基酯)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C10H5Br5O2)n
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
表单
solid
折射率
n20/D 1.670 (lit.)
转变温度
Tg 180 °C(lit.)
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
折射率(RI或n)对于光波导和眼科装置等光学应用非常重要。基于其独特的折射率特性和良好的光学透明度,聚合物材料还可用作太阳能电池、显示器和隐形眼镜的抗反射涂层。
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.