Merck
640018
Sigma-Aldrich
聚(2-氯苯乙烯)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH2CH(C6H4Cl)]n
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
形狀
solid
折射率
n20/D 1.610 (lit.)
轉變溫度
Tg (DSC) 103 °C (onset)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
折射率(RI或n)对于光波导和眼科装置等光学应用非常重要。基于其独特的折射率特性和良好的光学透明度,聚合物材料还可用作太阳能电池、显示器和隐形眼镜的抗反射涂层。
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.