分子量
average Mn 40,000
SMILES字符串
C=COC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2.C2H4O/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-2-3/h1-7H,(H,10,11);2-3H,1H2/b7-6+;
InChI key
HCCVHWNULIPQNY-UHDJGPCESA-N
一般描述
聚乙烯醇肉桂酸酯是一种可交联偶联聚合物,主链上有反应性官能团。其主链包含聚乙烯醇和肉桂酰基团。
应用
聚乙烯醇肉桂酸酯 可用于以吡喃鎓和噻喃鎓盐研究聚乙烯醇肉桂酸酯在溶液中的 环二聚反应。它也可用于合成可光固化聚合物栅极电介质,以制造圆柱形有机场效应晶体管。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3