Merck
182532
Sigma-Aldrich
聚(乙烯基苄基氯),3-异构体和 4-异构体的 60/40 混合物
average Mn ~55,000, average Mw ~100,000 by GPC/MALLS, powder
别名:
PVBC
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH2CH(C6H4CH2Cl)]n
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
powder
分子量
average Mn ~55,000
average Mw ~100,000 by GPC/MALLS
SMILES 字串
ClCc1ccc(C=C)cc1.ClCc2cccc(C=C)c2
InChI
1S/C27H29Cl3/c1-20(25-11-7-23(18-29)8-12-25)16-27(26-13-9-24(19-30)10-14-26)15-6-21-2-4-22(17-28)5-3-21/h2-5,7-14,20,27H,6,15-19H2,1H3
InChI 密鑰
QBVHDIKGDQTDMC-UHFFFAOYSA-N
應用
聚乙烯基苯基氯化物可用作:
  • 一种前体,制造碱性阴离子交换膜水电解器(AAEMWE)。
  • 一种羟基导电聚合物,用于制造燃料电池的阴离子交换膜。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3