Merck
638951
Sigma-Aldrich
4-氯苯基乙酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6Cl2O
CAS号:
分子量:
189.04
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
折射率
n20/D 1.5510 (lit.)
沸点
85 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.292 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
ClC(=O)Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H6Cl2O/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2
InChI key
UMQUIRYNOVNYPA-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)